Orders LinkContactUsLinkComponent
Rain jacket, Sheffer 698Z
Rain jacket, Sheffer 698Z
Leverandør:   SIOEN
Rain jacket, Sheffer 698Z
Leverandør:  SIOEN
Certifikater
Rain jacket, Sheffer 698Z
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Highly breathable rain jacket made of Siopor regular fabric consisting of 100% polyester (plain weave) with water-repellent PU coating. With fixed mesh lining in body and polyester lining in sleeves.
  • Straight collar with foldaway hood, zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets
  • Round inset sleeves, narrowing by press studs
  • Underarm ventilation
  • Zipper in back lining for placing logos
Back length: 85 cm
Weight: 155 g/m²
Certifications: EN 343 (3-3)
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SIOE698Z/B75/S
  • SIOE698Z/B75/M
  • SIOE698Z/B75/L
  • SIOE698Z/B75/1XL
  • SIOE698Z/B75/2XL
  • SIOE698Z/B75/3XL
  • SIOE698Z/A41/S
  • SIOE698Z/A41/M
  • SIOE698Z/A41/L
  • SIOE698Z/A41/1XL
  • SIOE698Z/A41/2XL
  • SIOE698Z/A41/3XL
  • Model:
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • 698Z Sheffer
  • Outfit applikationer:
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Outdoor
  • Risk area:
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Lukkestørrelse:
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Stof:
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Polyester/PU
  • Vægt:
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
  • 155 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • mørkeblå
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/B75/S
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • mørkeblå
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/B75/M
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • mørkeblå
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/B75/L
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • mørkeblå
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/B75/1XL
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • mørkeblå
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/B75/2XL
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • mørkeblå
    3XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/B75/3XL
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • Olivengrøn
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/A41/S
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • Olivengrøn
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/A41/M
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • Olivengrøn
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/A41/L
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • Olivengrøn
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/A41/1XL
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • Olivengrøn
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/A41/2XL
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²
  • Olivengrøn
    3XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 630,00 kr
    630,00 kr
    1 * 1 Items
       630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIOE698Z/A41/3XL
    Model
    698Z Sheffer
    Outfit applikationer
    Outdoor
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Stof
    Polyester/PU
    Vægt
    155 g/m²