Jacket, 762 P
Leverandør: FRISTADS KANSAS
Om denne vare
These reversible jackets are made of 100% polyester fur fibre.
- Zip to top of collar
- Thumb grip
- Lengthened back
Weight: 320 g/m²
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These reversible jackets are made of 100% polyester fur fibre.
- Zip to top of collar
- Thumb grip
- Lengthened back
Weight: 320 g/m²
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- KWIN100461540XS
- KWIN100461540S
- KWIN100461540M
- KWIN100461540L
- KWIN100461540XL
- KWIN1004615402XL
- Model:
- Crafts 762 P
- Crafts 762 P
- Crafts 762 P
- Crafts 762 P
- Crafts 762 P
- Crafts 762 P
- Outfit applikationer:
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- Risk area:
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Cold
- Køn:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Lukkestørrelse:
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Stof:
- 100% polyester fur
- 100% polyester fur
- 100% polyester fur
- 100% polyester fur
- 100% polyester fur
- 100% polyester fur
- Vægt:
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- FarveTøj størrelseTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100461540XSModelCrafts 762 POutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyester furVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100461540SModelCrafts 762 POutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyester furVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100461540MModelCrafts 762 POutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyester furVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100461540LModelCrafts 762 POutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyester furVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN100461540XLModelCrafts 762 POutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyester furVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1004615402XLModelCrafts 762 POutfit applikationerGeneral PurposeRisk areaColdKønUnisexSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof100% polyester furVægt320 g/m²