Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic colony counter, Scan® 300
Automatic colony counter, Scan® 300
Automatic colony counter, 300
Katalog # INSC436300
Leverandør:   INTERSCIENCE
Automatic colony counter, Scan® 300
Katalog # INSC436300
Leverandør:  INTERSCIENCE
Automatic colony counter, Scan® 300
Automatic colony counter, Scan® 300
Automatic colony counter, 300
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
  • Can be linked to a PC via a FireWire connection
  • Minimum size of colonies: 0,1 mm
  • Count all colonies in less than one second for a fast, accurate, and traceable reading of the result
Specifikationer
  • Model:
    300
  • Beskrivelse:
    Automatic colony counter
  • Cat. No.:
    INSC436300
  • Opløsning:
    640×480 pixels
  • Vægt:
    8,4 kg
  • Kamera:
    CCD colour camera
  • Forstørrelse:
  • Elektriske specifikationer:
    240 V/50 − 60 Hz
  • W×D×H:
    280×270×290 mm
  • Skålstørrelse:
    55 – 90 mm Petri dishes and Spiral® plating
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnifying lens on flexible arm
    Magnifying lens on flexible arm
    710-1869
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.380,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Spiral grids, Ø 60 and 150 mm
    Spiral grids, Ø 60 and 150 mm
    INSC435010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 1.550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Wolffhuegel grid
    Wolffhuegel grid
    INSC435020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter for 55 mm dishes
    Adapter for 55 mm dishes
    INSC436005
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • All media adapter, Petrifilm™
    All media adapter, Petrifilm™
    710-1890
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.900,00 kr