Tube for sputum, with plug
Catalog # BOET07.051.2000
Leverandør: BOETTGER PAUL
Specifikationer
- Udv.Ø:22 mm
- Kapacitet:20 ml
- Højde:75 mm
- Materiale:PS
- Pakn:1.000
Specifikationer
Om denne vare
Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904