Orders LinkContactUsLinkComponent
Vinyl gloves, Rotiprotect®
Vinyl gloves, Rotiprotect®
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Vinyl gloves, Rotiprotect®
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Flexible, ambidextrous gloves made of PVC. Ideal for food handling.
  • Non sterile, powdered/powder-free, smooth finish
  • Very good sense of touch
  • With roll-type edge
  • Free of latex proteins
Certifications: EN 455, Cat. I; AQL 1,5
Food contact approved. Not suitable for foodstuffs containing grease.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ROTH1904.1
  • ROTHX355.1
  • ROTH6178.1
  • ROTH6179.1
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Latex/latex-fri:
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Med pudder/pudderfri:
  • Med pudder
  • Med pudder
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Overflade:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Manchet:
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • EN norm:
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • Godkendt til fødevarekontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tykkelse
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • Powdered
    M
    transparent
    ≥240 mm
    0,18 mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH1904.1
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Med pudder
    Overflade
    Smooth
    Manchet
    Rullet kant
    EN norm
    EN 455
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
    Marketsource
  • Powdered
    XL
    transparent
    ≥240 mm
    0,18 mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHX355.1
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Med pudder
    Overflade
    Smooth
    Manchet
    Rullet kant
    EN norm
    EN 455
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
    Marketsource
  • Powder-free
    M
    transparent
    ≥240 mm
    0,18 mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH6178.1
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Overflade
    Smooth
    Manchet
    Rullet kant
    EN norm
    EN 455
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
    Marketsource
  • Powder-free
    L
    transparent
    ≥240 mm
    0,18 mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ROTH6179.1
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Overflade
    Smooth
    Manchet
    Rullet kant
    EN norm
    EN 455
    Godkendt til fødevarekontakt
    +