Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
Leverandør:  BOETTGER PAUL
Certifikater
Test tubes with screw caps
Test tubes with screw caps
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Tight sealing screw cap made from PE
  • Available with enclosed or fitted screw cap, standard-hygienic or sterile
For safe transportation and storage of samples.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Lågfarve
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 212-0517
    Flat bottom, screw cap enclosed
    Flat bottom, screw cap enclosed
    8 ml
    57 mm
    16 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 2.480,00 kr
    2.480,00 kr
    1 * 2.000 Items
       2.480,00 kr
  • 212-0511
    Conical bottom, skirted, screw cap enclosed
    Conical bottom, skirted, screw cap enclosed
    15 ml
    76 mm
    20 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.510,00 kr
  • 212-0512
    Conical bottom, skirted, screw cap fitted
    Conical bottom, skirted, screw cap fitted
    15 ml
    76 mm
    20 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.930,00 kr
    1.930,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.930,00 kr
  • 212-0513
    Conical bottom, skirted, screw cap fitted
    Conical bottom, skirted, screw cap fitted
    15 ml
    76 mm
    20 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.680,00 kr
    2.680,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.680,00 kr
  • 212-0508
    Round bottom, screw cap enclosed
    Round bottom, screw cap enclosed
    13 ml
    100 mm
    16 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.220,00 kr
  • 212-0509
    Round bottom, screw cap fitted
    Round bottom, screw cap fitted
    13 ml
    100 mm
    16 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.690,00 kr
  • 212-0510
    Round bottom, screw cap fitted
    Round bottom, screw cap fitted
    13 ml
    100 mm
    16 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.420,00 kr
    2.420,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.420,00 kr
  • 212-0514
    Conical bottom, skirted, screw cap enclosed
    Conical bottom, skirted, screw cap enclosed
    30 ml
    107 mm
    25 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    non sterile, graduated
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 500 Items
       1.910,00 kr
  • 212-0515
    Conical bottom, skirted, screw cap fitted
    Conical bottom, skirted, screw cap fitted
    30 ml
    107 mm
    25 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    non sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.170,00 kr
    2.170,00 kr
    1 * 500 Items
       2.170,00 kr
  • 212-0516
    Conical bottom, skirted, screw cap fitted
    Conical bottom, skirted, screw cap fitted
    30 ml
    107 mm
    25 mm
    Colour-21390331|Colour-21390353
    sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.660,00 kr
    2.660,00 kr
    1 * 500 Items
       2.660,00 kr