ContactUsLinkComponent
Gel blotting papers
Gel blotting papers
Leverandør:  Roth Carl
Certifikater
Gel blotting papers
Leverandør:  Roth Carl
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ROTH0048.1
  • ROTH0043.1
  • Tykkelse:
  • 0,34 mm
  • 0,34 mm
  • Hertzberg flowrate:
  • 130 mm per 30 min
  • 130 mm per 30 min