Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid
Leverandør:   SEMADENI
Jars with overlapping lid
Leverandør:  SEMADENI
Certifikater
Jars with overlapping lid
Jars with overlapping lid
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Jars, made of PP, with overlapping lid.
  • Lids can be labelled
  • Suitable for ointments, powders, and granules
  • Good chemical and temperature resistance
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    40 mm
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 332,00 kr
    332,00 kr
    1 * 100 Items
       332,00 kr
  • 25 ml
    40 mm
    32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 100 Items
       400,00 kr