Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials in Lab File®, WHEATON®
Sample vials in Lab File®, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Sample vials in Lab File®, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Sample vials in Lab File®, WHEATON®
Sample vials in Lab File®, WHEATON®
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
For storage of reagents and standards. Excellent for small derivatisation reactions. Wheaton 33® low extractable borosilicate glass is ideal for research studies where stability of glass is of prime importance.
Bestillingsoplysninger: Without cap.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Farve
    Kasket inkluderet
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 8,00 ml
    17×60 mm
    ravfarvet
    No
    15-425
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 2.310,00 kr
    2.310,00 kr
    1 * 200 Items
       2.310,00 kr
  • 20,00 ml
    28×57 mm
    ravfarvet
    No
    24-400
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 3.560,00 kr
    3.560,00 kr
    1 * 200 Items
       3.560,00 kr
  • 2,00 ml
    12×35 mm
    klar
    No
    8-425
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.620,00 kr
    1.620,00 kr
    1 * 200 Items
       1.620,00 kr
  • 4,00 ml
    15×45 mm
    klar
    No
    13-425
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 200 Items
       1.700,00 kr
  • 8,00 ml
    17×60 mm
    klar
    No
    15-425
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 200 Items
       2.000,00 kr
  • 12,00 ml
    19×65 mm
    klar
    No
    15-425
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 2.330,00 kr
    2.330,00 kr
    1 * 200 Items
       2.330,00 kr
  • 16,00 ml
    21×70 mm
    klar
    No
    18-400
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 2.410,00 kr
    2.410,00 kr
    1 * 200 Items
       2.410,00 kr
  • 24,00 ml
    23×85 mm
    klar
    No
    20-400
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 3.270,00 kr
    3.270,00 kr
    1 * 200 Items
       3.270,00 kr
  • 20,00 ml
    28×57 mm
    klar
    No
    24-400
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 3.980,00 kr
    3.980,00 kr
    1 * 200 Items
       3.980,00 kr
  • 40,00 ml
    28×95 mm
    klar
    No
    24-400
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 4.530,00 kr
    4.530,00 kr
    1 * 200 Items
       4.530,00 kr