Orders LinkContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, KryTech 832
 :   MAPA
Cut resistant gloves, KryTech 832
 :  MAPA
Cut resistant gloves, KryTech 832
Cut resistant gloves, KryTech 832
These heavy-duty gloves with leather layer on palm and reinforced thumb/index finger provide good protection for handling heavy and sharp metal parts in dry and slightly wet environments. With seamless textile support from superior strength fibres.
  • Added comfort, due to the gloves anatomical shape and the flexibility of the material
  • Good grip for picking up parts in oily environments, due to external leather layer
  • Long service life even when faced with untrimmed metal
  • Excellent thermal insulation of the hand
Ideal for metalworking and cutting applications.
 : EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX); ISO 13997: 24.3N (2477g); Cat. II
  • Catalog No:
  • MAPA34832448
  • MAPA34832449
  • MAPA34832440
  • MAPA34832011
  • Model:
  • KryTech 832
  • KryTech 832
  • KryTech 832
  • KryTech 832
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Foringsmateriale:
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX)
  • EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX)
Product Family Options
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
  • 8
    grå
    230 - 260 mm
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 185,00 kr
    185,00 kr
    1 * 1 Par
       185,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34832448
    Model
    KryTech 832
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX)
  • 9
    grå
    230 - 260 mm
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 185,00 kr
    185,00 kr
    1 * 1 Par
       185,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34832449
    Model
    KryTech 832
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX)
  • 10
    grå
    230 - 260 mm
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 185,00 kr
    185,00 kr
    1 * 1 Par
       185,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34832440
    Model
    KryTech 832
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX)
  • 11
    grå
    230 - 260 mm
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 185,00 kr
    185,00 kr
    1 * 1 Par
       185,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34832011
    Model
    KryTech 832
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX)