Varmeresistente handsker, TempDex 710
Om denne vare
Disse strukturerede nitrilhandsker med sømfri tekstilstøtte giver stor smidighed og termisk beskyttelse.
- Tynd, anatomisk formet handske sikrer smidighed
- Fremragende slidstyrke: holder længere
- En særlig skridsikker belægning af nitril letter arbejdet i moderat fedtede miljøer
- Prægede prikker for bedre isolering og bedre greb
- Varmebestandig op til en kontakttemperatur på 125 °C
Ideelle til håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling, håndtering af forme i den keramiske industri, håndtering af varmt stål efter svejsning og håndtering af varme rør. Også velegnede til vedligeholdelse af rør og varmeanlæg.
Certifications: EN 388:2016 (4111X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Disse strukturerede nitrilhandsker med sømfri tekstilstøtte giver stor smidighed og termisk beskyttelse.
- Tynd, anatomisk formet handske sikrer smidighed
- Fremragende slidstyrke: holder længere
- En særlig skridsikker belægning af nitril letter arbejdet i moderat fedtede miljøer
- Prægede prikker for bedre isolering og bedre greb
- Varmebestandig op til en kontakttemperatur på 125 °C
Ideelle til håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling, håndtering af forme i den keramiske industri, håndtering af varmt stål efter svejsning og håndtering af varme rør. Også velegnede til vedligeholdelse af rør og varmeanlæg.
Certifications: EN 388:2016 (4111X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 112-5100
- MAPA34710039
- 112-5102
- Model:
- Temp-Dex 710
- 710
- Temp-Dex 710
- Ambidextrous/Hånd-specifik:
- Hånd-specifik
- Hånd-specifik
- Hånd-specifik
- Engangs/Genbrugelig:
- Genanvendelig
- Genanvendelig
- Genanvendelig
- Foringsmateriale:
- Bomuld
- Bomuld
- Bomuld
- Overflade:
- Prikbelægning på håndflade og fingre
- Dot coating on palm and fingers
- Prikbelægning på håndflade og fingre
- Manchet:
- Elastisk
- Elastisk
- Elastisk
- EN norm:
- EN 388 (4111X), EN 407 (X1XXXX)
- EN 388 (4111X), EN 407 (X1XXXX)
- EN 388 (4111X), EN 407 (X1XXXX)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- Handske størrelseFarveLængdeTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.112-5100ModelTemp-Dex 710Ambidextrous/Hånd-specifikHånd-specifikEngangs/GenbrugeligGenanvendeligForingsmaterialeBomuldOverfladePrikbelægning på håndflade og fingreManchetElastiskEN normEN 388 (4111X), EN 407 (X1XXXX) - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.MAPA34710039Model710Ambidextrous/Hånd-specifikHånd-specifikEngangs/GenbrugeligGenanvendeligForingsmaterialeBomuldOverfladeDot coating on palm and fingersManchetElastiskEN normEN 388 (4111X), EN 407 (X1XXXX) - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.112-5102ModelTemp-Dex 710Ambidextrous/Hånd-specifikHånd-specifikEngangs/GenbrugeligGenanvendeligForingsmaterialeBomuldOverfladePrikbelægning på håndflade og fingreManchetElastiskEN normEN 388 (4111X), EN 407 (X1XXXX)