Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld refractometers
Handheld refractometers
Supplier:   Atago
Handheld refractometers
Supplier:  Atago
Certifikater
Handheld refractometers
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ATAG2340
  • 635-0134
  • W×D×H:
  • 40×40×20 mm
  • 40×40×20 mm
  • Vægt:
  • 600 g
  • 600 g
Specifikationer
Product Family Options
Brix scale
Produktinformation
  • Beskrivelse
    Model
    Område
    Opløsning
    Availability
    Price
  • Handheld refractometer
    HSR-500
    0,0 − 90,0 °Bx
    0,2 °Brix
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.070,00 kr
    4.070,00 kr
    1 * 1 Items
       4.070,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ATAG2340
    W×D×H
    40×40×20 mm
    Vægt
    600 g
Refractive index scale
Produktinformation
  • Beskrivelse
    Model
    Område
    Opløsning
    Availability
    Price
  • Handheld refractometer
    R-5000
    1,333 - 1,520 nD
    0,001 nD
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.070,00 kr
    4.070,00 kr
    1 * 1 Items
       4.070,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    635-0134
    W×D×H
    40×40×20 mm
    Vægt
    600 g