Orders LinkContactUsLinkComponent
Sterilisation indicator tapes
Sterilisation indicator tapes
Leverandør:   DELTALAB
Sterilisation indicator tapes
Leverandør:  DELTALAB
Certifikater
Sterilisation indicator tapes
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Sterilisation indicator tapes for steam autoclave.
According to models tape has printed on it as CONTAMINATED or batch, con. (control) and date. After sterilisation to +121 °C the word STERILISED appears.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Bredde
    Tilgængelighed
    Price
  • DELT191222
    Steam sterilisation adhesive tape
    Steam sterilisation adhesive tape
    13 m
    19 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 8 Items
       4.010,00 kr
  • DELT191223
    Steam sterilisation adhesive tape
    Steam sterilisation adhesive tape
    13 m
    19 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 8 Items
    1 * 8 Items - 4.100,00 kr
    4.100,00 kr
    1 * 8 Items
       4.100,00 kr