Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with screw cap
Jars with screw cap
Leverandør:   SEMADENI
Jars with screw cap
Leverandør:  SEMADENI
Certifikater
Jars with screw cap
Jars with screw cap
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Jars made of PP, white,with screw caps made of red PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Suitable for powders, granules, pastes or cosmetic products. Physiologically harmless and suitable for food storage.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 60 ml
    45 mm
    55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 747,00 kr
    747,00 kr
    1 * 100 Items
       747,00 kr
  • 125 ml
    56 mm
    67 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 861,00 kr
    861,00 kr
    1 * 100 Items
       861,00 kr
  • 250 ml
    73 mm
    78 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 100 Items
       1.350,00 kr
  • 1000 ml
    113 mm
    128 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.720,00 kr
    3.720,00 kr
    1 * 100 Items
       3.720,00 kr