Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks with screw cap
Leverandør:   Kavalier
Erlenmeyer flasks with screw cap
Leverandør:  Kavalier
Certifikater
Erlenmeyer flasks with screw cap
Erlenmeyer flasks with screw cap
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, clear, with teflon lined blue PP screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area. Cap temperature resistant up to 140 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    100 mm
    64 mm
    GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3.920,00 kr
    3.920,00 kr
    1 * 10 Items
       3.920,00 kr
  • 1000 ml
    215 mm
    131 mm
    GL 32
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 4.130,00 kr
    4.130,00 kr
    1 * 10 Items
       4.130,00 kr