Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Nitro-o-cresol
6-Nitro-o-cresol
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ACTIAS21656G1
Marketsource
Leverandør:   ACTIVATE SCIENTIFIC
6-Nitro-o-cresol
Katalog # ACTIAS21656G1
Leverandør:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS nummer:  13073-29-5
6-Nitro-o-cresol
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  13073-29-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Methyl-6-nitrophenol
  • CAS nummer:13073-29-5
  • Formel:C₇H₇NO₃
  • MDL nummer:MFCD00031116
  • Molecular Weight:153.14 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g