Orders LinkContactUsLinkComponent
Brefeldin A
Brefeldin A
Glass bottle for solids, 5 mg
Katalog # SERA15100.02
Marketsource
Leverandør:   Serva
Brefeldin A
Katalog # SERA15100.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  20350-15-6
Brefeldin A
Glass bottle for solids, 5 mg
CAS nummer:  20350-15-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
  • CAS nummer:20350-15-6
  • Formel:C₁₆H₂₄O₄
  • MDL nummer:MFCD00083258
  • Molecular Weight:280.4 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 mg
Specifikationer