Orders LinkContactUsLinkComponent
Arachidonic acid
Arachidonic acid
1
Katalog # CAYM10010377-1
Leverandør:   Cayman Chemical
Arachidonic acid
Katalog # CAYM10010377-1
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  506-32-1
Arachidonic acid
1
CAS nummer:  506-32-1
Price
1.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 µl
Product Details & Documents
Synonymer:  (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
  • CAS nummer:506-32-1
  • Formel:C₂₀H₃₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00004417
  • Molecular Weight:304.5 g/mol
  • EINECS:208-033-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1
Specifikationer