Orders LinkContactUsLinkComponent
Estradiol
Estradiol
Marketsource
Leverandør:   Serva
Estradiol
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  beta-Estradiol, 17β-Estradiol
  • CAS nummer:50-28-2
  • Formel:C₁₈H₂₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00003693
  • Molecular Weight:272.39 g/mol
  • EINECS:200-023-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource