Orders LinkContactUsLinkComponent
Estradiol
Estradiol
Leverandør:   Cayman Chemical
Estradiol
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  beta-Estradiol, 17β-Estradiol
  • CAS nummer:50-28-2
  • Formel:C₁₈H₂₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00003693
  • Molecular Weight:272.39 g/mol
  • EINECS:200-023-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 309,00 kr
    309,00 kr
    1 * 500 mg
       309,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 584,00 kr
    584,00 kr
    1 * 1 g
       584,00 kr
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1.820,00 kr
    1.820,00 kr
    1 * 5 g
       1.820,00 kr
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 2.420,00 kr
    2.420,00 kr
    1 * 10 g
       2.420,00 kr