Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, TRACE™ TR-5MS
Capillary columns, TRACE™ TR-5MS
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Capillary columns, TRACE™ TR-5MS
Certifikater
Capillary columns, TRACE™ TR-5MS
Capillary columns, TRACE™ TR-5MS
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
TRACE™ TR-5MS GC columns are ideal for hydrocarbons, solvents, pesticides, herbicides, phenols, amines.
  • Non-polar phase, 5% phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Low bleed and high stability
  • High signal-to-noise for increased sensitivity
  • High robustness to oxygen and water contamination
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    TR-5MS
    3,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.380,00 kr
    8.380,00 kr
    1 * 1 Items
       8.380,00 kr
  • Kapillær
    TR-5MS
    0,18 µm
    0,18 mm
    20 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.250,00 kr
    6.250,00 kr
    1 * 1 Items
       6.250,00 kr
  • Kapillær
    TR-5MS
    0,10 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.070,00 kr
    4.070,00 kr
    1 * 1 Items
       4.070,00 kr
  • Kapillær
    TR-5MS
    0,10 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.390,00 kr
    7.390,00 kr
    1 * 1 Items
       7.390,00 kr
  • Kapillær
    TR-5MS
    1,00 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.340,00 kr
    4.340,00 kr
    1 * 1 Items
       4.340,00 kr
  • Kapillær
    TR-5MS
    1,00 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.300,00 kr
    7.300,00 kr
    1 * 1 Items
       7.300,00 kr
  • Kapillær
    TR-5MS
    1,00 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.180,00 kr
    12.180,00 kr
    1 * 1 Items
       12.180,00 kr