Orders LinkContactUsLinkComponent
Dosing bottles, LDPE
Dosing bottles, LDPE
Leverandør:   SEMADENI
Dosing bottles, LDPE
Leverandør:  SEMADENI
Certifikater
Dosing bottles, LDPE
Dosing bottles, LDPE
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Wide neck translucent LDPE dosing bottles with white measuring cap and are suitable for viscous liquids.
  • Dose opening of Ø 5 mm
  • Neck Ø 44 mm
  • Good chemical and temperature resistance
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 ml
    152 mm
    62 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 38,30 kr
    38,30 kr
    1 * 1 Items
       38,30 kr
  • 1000 ml
    152 mm
    85 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 57,90 kr
    57,90 kr
    1 * 1 Items
       57,90 kr