Orders LinkContactUsLinkComponent
Non return valves, Azlon®
Non return valves, Azlon®
Leverandør:   SciLabware
Non return valves, Azlon®
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Non return valves, Azlon®
Non return valves, Azlon®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Designed for use in vacuum lines and fluid handling systems.
  • Useful for preventing back pressure in filter flasks
  • Printed arrow indicates the direction of flow
  • Rigid with stepped tapered arms to give firm grip on tubing
Product Family Options
Produktinformation
  • Slangestørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 6-8 mm ID
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 454,00 kr
    454,00 kr
    1 * 5 Items
       454,00 kr
  • 11-15 mm ID
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 507,00 kr
    507,00 kr
    1 * 5 Items
       507,00 kr