Orders LinkContactUsLinkComponent
Packaging bottles, narrow neck, rectangular, HDPE, with screw caps
Packaging bottles, narrow neck, rectangular, HDPE, with screw caps
Leverandør:   SEMADENI
Packaging bottles, narrow neck, rectangular, HDPE, with screw caps
Leverandør:  SEMADENI
Certifikater
Packaging bottles, narrow neck, rectangular, HDPE, with screw caps
Packaging bottles, narrow neck, rectangular, HDPE, with screw caps
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE, translucent, with thread.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Bestillingsoplysninger: Screw caps must be ordered separately.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Hals indv. Ø
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 1000 ml
    22 mm
    75×85×210 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 100 Items
       2.230,00 kr
  • 500 ml
    22 mm
    60×70×160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 100 Items
       1.850,00 kr
  • 250 ml
    22 mm
    45×60×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 100 Items
       1.390,00 kr
Screw caps and sealing caps
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 - 1000 ml
    Sealing cap, PE, for bottle neck Ø 22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 110,00 kr
    110,00 kr
    1 * 100 Items
       110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 - 1000 ml
    rød
    Cap for bottles, HDPE, With joint socket
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 604,00 kr
    604,00 kr
    1 * 100 Items
       604,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    rød
    Caps for bottles, HDPE, for bottle neck Ø 13 mm, with alveolite seal
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 501,00 kr
    501,00 kr
    1 * 100 Items
       501,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 - 1000 ml
    sort
    Cap for bottles, HDPE, for bottle neck Ø 22 mm, with joint socket
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 701,00 kr
    701,00 kr
    1 * 100 Items
       701,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    hvid
    Caps for bottles, HDPE, for bottle neck Ø 13 mm, with alveolite seal
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 516,00 kr
    516,00 kr
    1 * 100 Items
       516,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til flasker
    Farve
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 - 1000 ml
    hvid
    Cap for bottles, HDPE, for bottle neck Ø 22 mm, with joint socket
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 670,00 kr
    670,00 kr
    1 * 100 Items
       670,00 kr