Orders LinkContactUsLinkComponent
Progesterone
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalog # PROOBP449
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Progesterone
Katalog # PROOBP449
CAS nummer:  57-83-0
Progesterone
Glass bottle for solids, 50 mg
CAS nummer:  57-83-0
Price
3.740,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:57-83-0
  • Formel:C₂₁H₃₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00003658
  • EINECS:200-350-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 mg
Specifikationer