Orders LinkContactUsLinkComponent
Myresyre
Myresyre
1 KIT
Katalog # 710-1895
Brandfarlig
Ætsende
Leverandør:   MEGAZYME
Myresyre
Katalog # 710-1895
Leverandør:  MEGAZYME
CAS nummer:  64-18-6
Myresyre
Myresyre
1 KIT
CAS nummer:  64-18-6
Price
2.630,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Synonymer:  Aminic Acid, Methanoic acid
  • CAS nummer:64-18-6
  • Formel:HCO₂H
  • MDL nummer:MFCD00003297
  • Molecular Weight:46.03 g/mol
  • Kogende Pt:100…101 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:8,2…8.4 °C
  • Tæthed:1,22 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:48 °C
  • EINECS:200-579-1
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.22 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1779
  • NÅ:01-2119491174-37
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 KIT