Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromphenol blå ACS
Leverandør:   G-Biosciences
Bromphenol blå ACS
Leverandør:  G-Biosciences
Certifikater
Bromphenol blå ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Merck Index:13,01429
  • Smeltende Pt:273 °C
  • Tæthed:1 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-086-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 678,00 kr
    678,00 kr
    1 * 25 g
       678,00 kr
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 50 g
       1.260,00 kr
  • Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 11.120,00 kr
    11.120,00 kr
    1 * 500 g
       11.120,00 kr