D-(+)-Cellobiose
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
- CAS nummer:528-50-7
- Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
- MDL nummer:MFCD00136034
- Molecular Weight:342.30 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:208-436-5
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
- CAS nummer:528-50-7
- Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
- MDL nummer:MFCD00136034
- Molecular Weight:342.30 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:208-436-5
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource
- Specifikationer:MarketsourceMarketsource