Erucic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: (Z)-Docos-13-enoic acid
- CAS nummer:112-86-7
- Formel:C₂₂H₄₂O₂
- MDL nummer:MFCD00063188
- Molecular Weight:338.58 g/mol
- EINECS:204-011-3
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: (Z)-Docos-13-enoic acid
- CAS nummer:112-86-7
- Formel:C₂₂H₄₂O₂
- MDL nummer:MFCD00063188
- Molecular Weight:338.58 g/mol
- EINECS:204-011-3
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice