Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Acetylbenzophenone
3-Acetylbenzophenone
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOMM0001.01
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
3-Acetylbenzophenone
Katalog # PROOMM0001.01
CAS nummer:  66067-44-5
3-Acetylbenzophenone
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  66067-44-5
Price
12.970,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  1-(3-Benzoylphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone
  • CAS nummer:66067-44-5
  • Formel:C₁₅H₁₂O₂
  • MDL nummer:MFCD01662280
  • Molecular Weight:224.2546 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg