ContactUsLinkComponent
Benzophenone-[D10] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
Benzophenone-[D10] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
Katalog # CAMBDLM-183-1.2
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  
Benzophenone-[D10] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
Katalog # CAMBDLM-183-1.2
Leverandør:  CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1,2 mL
  • CAS-nr:
    22583-75-1
  • Beskrivelse:
    Benzophenone-[D10] 100 µg/ml i n-nonan (98% D)
  • Formel:
    C₁₃D₁₀O
  • Beskrivelse:
    Benzophenone-[D10]