Orders LinkContactUsLinkComponent
Maltoheptaose
Glass bottle for solids, 25 mg
Katalog # SERA28380.01
Marketsource
Leverandør:   Serva
Maltoheptaose
Katalog # SERA28380.01
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  34620-78-5
Maltoheptaose
Glass bottle for solids, 25 mg
CAS nummer:  34620-78-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (2R,3R,4R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-5-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal
  • CAS nummer:34620-78-5
  • Formel:C₄₂H₇₂O₃₆
  • MDL nummer:MFCD00064605
  • Molecular Weight:1152.9995 g/mol
  • EINECS:252-119-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 mg
Specifikationer