Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisomycin ≥97%
Anisomycin ≥97%
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalog # J62964.MF
Giftig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Anisomycin ≥97%
Katalog # J62964.MF
CAS nummer:  22862-76-6
Anisomycin ≥97%
Anisomycin ≥97%
Glass bottle for solids, 50 mg
CAS nummer:  22862-76-6
Price
3.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
  • CAS nummer:22862-76-6
  • Formel:C₁₄H₁₉NO₄
  • MDL nummer:MFCD00077650
  • Molecular Weight:265.31 g/mol
  • Merck Index:14,670
  • Smeltende Pt:140…141 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:245-269-7
  • FN:3462
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 mg
Specifikationer