Orders LinkContactUsLinkComponent
Allantoin
Allantoin
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # ROTH6327.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Allantoin
Katalog # ROTH6327.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  97-59-6
Allantoin
Glass bottle for solids, 250 g
CAS nummer:  97-59-6
Price
593,68 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
  • CAS nummer:97-59-6
  • Formel:C₄H₆N₄O₃
  • MDL nummer:MFCD00005260
  • Molecular Weight:158.12 g/mol
  • EINECS:202-592-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g
Specifikationer