Orders LinkContactUsLinkComponent
Hesperidin
Hesperidin
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # ROTH7737.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Hesperidin
Katalog # ROTH7737.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  520-26-3
Hesperidin
Glass bottle for solids, 10 g
CAS nummer:  520-26-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one
  • CAS nummer:520-26-3
  • Formel:C₂₈H₃₄O₁₅
  • MDL nummer:MFCD00075663
  • Molecular Weight:610.56 g/mol
  • EINECS:208-288-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 g
Specifikationer