Buffer, TRIS solution pH 7,4 (0,1 mol/L), Millipore®
TRIS buffer solution pH 7,4 (0,1 mol/l), Glass bottle, 100 mL
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
Buffer, TRIS solution pH 7,4 (0,1 mol/L), Millipore®
Katalog # 648315-100
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:100 mL
- Beskrivelse:TRIS buffer solution pH 7,4 (0,1 mol/l)