Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
Leverandør:   VITLAB
Volumetric flasks, class A
Leverandør:  VITLAB
Certifikater
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PMP, opaque, with NS stoppers, PP.
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • With printed lot number and batch certificate
  • Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
UV-absorbing, highly transparent. For storage of light-sensitive substances.
Certifications: Class A tolerances according to DIN EN ISO 1042.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    NS
    Højde
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    10/19
    115 mm
    0,04 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 499,00 kr
    499,00 kr
    1 * 2 Items
       499,00 kr
  • 10 ml
    10/19
    90 mm
    0,04 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 476,00 kr
    476,00 kr
    1 * 2 Items
       476,00 kr
  • 50 ml
    12/21
    150 mm
    0,06 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 548,00 kr
    548,00 kr
    1 * 2 Items
       548,00 kr
  • 100 ml
    14/23
    180 mm
    0,10 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 594,00 kr
    594,00 kr
    1 * 2 Items
       594,00 kr
  • 250 ml
    19/26
    235 mm
    0,15 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 713,00 kr
    713,00 kr
    1 * 2 Items
       713,00 kr
  • 500 ml
    19/26
    270 mm
    0,25 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 845,00 kr
    845,00 kr
    1 * 2 Items
       845,00 kr
  • 1000 ml
    24/29
    310 mm
    0,40 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 741,00 kr
    741,00 kr
    1 * 1 Items
       741,00 kr