Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Certifikater
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ideal for the isolation of polar compounds from non polar matrices.
  • Magnesia-loaded silica gel offers rapid flow rates for large sample volumes
  • Extremely polar in nature, especially suited to the separation of chlorinated pesticides
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • Patron
    40 - 60 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.160,00 kr
    3.160,00 kr
    1 * 100 Items
       3.160,00 kr
  • Patron
    40 - 60 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.850,00 kr
    2.850,00 kr
    1 * 100 Items
       2.850,00 kr
  • Patron
    40 - 60 µm
    3 ml
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 50 Items
       1.690,00 kr
  • Patron
    40 - 60 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 50 Items
       1.690,00 kr
  • Patron
    40 - 60 µm
    6 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 1.460,00 kr
    1.460,00 kr
    1 * 30 Items
       1.460,00 kr
  • Patron
    40 - 60 µm
    6 ml
    1000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 1.520,00 kr
    1.520,00 kr
    1 * 30 Items
       1.520,00 kr
  • Patron
    40 - 60 µm
    15 ml
    2000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 20 Items
       1.510,00 kr
  • Patron
    40 - 60 µm
    25 ml
    5000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 1.830,00 kr
    1.830,00 kr
    1 * 20 Items
       1.830,00 kr
  • Patron
    40 - 60 µm
    75 ml
    10000 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.040,00 kr
    2.040,00 kr
    1 * 10 Items
       2.040,00 kr