Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal absorbent pillows
Universal absorbent pillows
Leverandør:   asecos
Universal absorbent pillows
Leverandør:  asecos
Certifikater
Universal absorbent pillows
Universal absorbent pillows
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Universal pillows for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non aggressive chemicals.
  • Optimal for those hard to reach places
  • Capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakket
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • MSGA9943
    Universal pillow
    Universal pillow
    10 pillows/pack
    460×460 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 784,00 kr
    784,00 kr
    1 * 1 Items
       784,00 kr
  • MSGA9944
    Universal pillow
    Universal pillow
    20 pillows/pack
    250×250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 960,00 kr
    960,00 kr
    1 * 1 Items
       960,00 kr