Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal mats
Universal mats
Leverandør:   asecos
Universal mats
Leverandør:  asecos
Certifikater
Universal mats
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Universal mats for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non-aggressive chemicals.
  • Capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
  • Mats are pre-cut: only take sufficient material as required
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakket
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • MSGA11326
    Universal mat, standard
    Universal mat, standard
    200 mats/pack
    400×460 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 1 Items
       1.160,00 kr
  • MSGA9951
    Universalmatta, kraftig
    Universalmatta, kraftig
    100 mattor/paket
    400×460 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 1 Items
       1.160,00 kr