Orders LinkContactUsLinkComponent
Membrane filters
Membrane filters
Leverandør:   Merck
Membrane filters
Leverandør:  Merck
Certifikater
Membrane filters
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PVC membrane filters are specified by ASTM, NIOSH, and OSHA in air monitoring applications to analyse silica, carbon black, metals, quartz particulates and others.
  • High-quality, medical-grade PVC polymer
Applications include air monitoring of particulate contaminants including silica, metals, and quartz.
Filter colour: white.
Filter surface: plain.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MILFPVC502500
  • MILFPVC503700
  • MILFPVC504700
  • Model:
  • PVC5
  • PVC5
  • PVC5
  • Porestørrelse:
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • Flowhastighed for luft:
  • 2 l/min/cm2
  • 2 l/min/cm2
  • 2 l/min/cm2
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Porestørrelse
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • PVC5
    5,00 µm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.650,00 kr
    4.650,00 kr
    1 * 100 Items
       4.650,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFPVC502500
    Model
    PVC5
    Porestørrelse
    5,00 µm
    Flowhastighed for luft
    2 l/min/cm2
  • PVC5
    5,00 µm
    37 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.228,80 kr
    4.228,80 kr
    1 * 1 Items
       4.228,80 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFPVC503700
    Model
    PVC5
    Porestørrelse
    5,00 µm
    Flowhastighed for luft
    2 l/min/cm2
  • PVC5
    5,00 µm
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.870,00 kr
    4.870,00 kr
    1 * 100 Items
       4.870,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MILFPVC504700
    Model
    PVC5
    Porestørrelse
    5,00 µm
    Flowhastighed for luft
    2 l/min/cm2