Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers, with screw cap, universal, WHEATON®
Sample containers, with screw cap, universal, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Sample containers, with screw cap, universal, WHEATON®
Sample containers, with screw cap, universal, WHEATON®
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
  • Manufactured from FDA approved virgin polystyrene or polypropylene
  • PS offers good thermal and chemical resistance
  • Supplied sterile - for in vitro use only
  • All materials are non cytotoxic
Straight walled containers ideal for sample collection, storage and transport. Supplied with leakproof, flow seal closure. Available pre-filled with boric acid for urine samples.
 : CE marked in accordance with European Directive 98/79/EC
All containers are leak tested to British Standard BS5213:1975(1989)
 : Packed in inner bags of 50.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Containers, Polypropylene
Produktinformation
  • Kapacitet
    Model
    Farve
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • 30 ml
    Universal container, plain label, sterile
    gennemsigtig
    PP/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 400 Items
       1.080,00 kr
  • 30 ml
    Universal container, no label, sterile
    gennemsigtig
    PP/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 950,00 kr
    950,00 kr
    1 * 400 Items
       950,00 kr
  • 30 ml
    Universal container, printed label, sterile
    gennemsigtig
    PP/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 865,00 kr
    865,00 kr
    1 * 400 Items
       865,00 kr
  • 30 ml
    Universal container, pre-filled with boric acid for urine samples, printed label, sterile
    gennemsigtig
    PP/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 400 Items
       1.100,00 kr
  • 30 ml
    Universal container, with spoon, printed label, sterile
    gennemsigtig
    PP/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 400 Items
       1.080,00 kr
Containers, Polystyrene
Produktinformation
  • Kapacitet
    Model
    Farve
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • 30 ml
    Universal container, plain label, sterile
    klar
    PS/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 975,00 kr
    975,00 kr
    1 * 400 Items
       975,00 kr
  • 30 ml
    Universal container, no label, sterile
    klar
    PS/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 867,00 kr
    867,00 kr
    1 * 400 Items
       867,00 kr
  • 30 ml
    Universal container, printed label, sterile
    klar
    PS/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 858,00 kr
    858,00 kr
    1 * 400 Items
       858,00 kr
  • 30 ml
    Universal container, pre-filled with boric acid for urine samples, printed label, sterile
    klar
    PS/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 400 Items
       1.100,00 kr
  • 30 ml
    Universal container, with spoon, printed label, sterile
    klar
    PS/PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 400 Items
       1.160,00 kr