Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextran, M.W. ~ 500,000
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # SERA18696.01
Marketsource
Leverandør:   Serva
Dextran, M.W. ~ 500,000
Katalog # SERA18696.01
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  9004-54-0
Dextran, M.W. ~ 500,000
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  9004-54-0
Price
1.262,03 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9004-54-0
  • Formel:(C₆H₁₀O₅)n
  • MDL nummer:MFCD00130935
  • EINECS:232-677-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer