Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # P319
Leverandør: G-Biosciences
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- CAS nummer:7681-11-0
- Formel:Kl
- MDL nummer:MFCD00011405
- Molecular Weight:166 g/mol
- Merck Index:13,07727
- Kogende Pt:1330 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:686 °C
- Tæthed:3,13 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-659-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:100 g