Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Hydroxybenzonitril
3-Hydroxybenzonitril
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ACTIAS22969G25
Marketsource
Leverandør:   ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Hydroxybenzonitril
Katalog # ACTIAS22969G25
Leverandør:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS nummer:  873-62-1
3-Hydroxybenzonitril
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  873-62-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
  • CAS nummer:873-62-1
  • Formel:C₇H₅NO
  • MDL nummer:MFCD00002252
  • Molecular Weight:119.12 g/mol
  • Kogende Pt:265 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:84,5…86 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:212-845-4
  • FN:3276
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g