Orders LinkContactUsLinkComponent
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon
25 g
Katalog # ACTIAS20735G25
Marketsource
Leverandør:   ACTIVATE SCIENTIFIC
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon
Katalog # ACTIAS20735G25
Leverandør:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS nummer:  2491-38-5
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon
25 g
CAS nummer:  2491-38-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-4-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide
  • CAS nummer:2491-38-5
  • Formel:C₈H₇BrO₂
  • MDL nummer:MFCD00072424
  • Molecular Weight:215.05
  • EINECS:219-655-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer