Colchicin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
- CAS nummer:64-86-8
- Formel:C₂₂H₂₅NO₆
- MDL nummer:MFCD00078484
- Molecular Weight:399.44 g/mol
- Merck Index:14,2471
- Smeltende Pt:∼ 150 °C (dec.)
- Tæthed:1,32 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-598-5
- FN:1544
- ADR:6.1,I
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
- CAS nummer:64-86-8
- Formel:C₂₂H₂₅NO₆
- MDL nummer:MFCD00078484
- Molecular Weight:399.44 g/mol
- Merck Index:14,2471
- Smeltende Pt:∼ 150 °C (dec.)
- Tæthed:1,32 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-598-5
- FN:1544
- ADR:6.1,I