Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromphenetol
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ACTIAS25352G100
Marketsource
Leverandør:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Bromphenetol
Katalog # ACTIAS25352G100
Leverandør:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS nummer:  583-19-7
2-Bromphenetol
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  583-19-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
  • CAS nummer:583-19-7
  • Formel:C₈H₉BrO
  • MDL nummer:MFCD00061092
  • Molecular Weight:201.06 g/mol
  • EINECS:209-501-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer