Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Æblesyre ≥99%
(S)-(-)-Æblesyre ≥99%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
(S)-(-)-Æblesyre ≥99%
Certifikater
(S)-(-)-Æblesyre ≥99%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 97-67-6 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Flash Point: 220°(428°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.6 Appearance: White Melting Point: 100-106° Beilstein Reference: 1723541 Merck Reference: 14,5707 Optical Rotation: -26° (c=5.5 in pyridine) MDL No.: MFCD00064213
Synonymer:  L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
  • CAS nummer:97-67-6
  • Formel:C₄H₆O₅
  • MDL nummer:MFCD00064213
  • Molecular Weight:134.09 g/mol
  • Merck Index:14,5707
  • Kogende Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:100…106 °C
  • Tæthed:1,6
  • Flash Pt:220 °C (428 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-601-5
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 575,00 kr
    575,00 kr
    1 * 100 g
       575,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63221.22
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 798,00 kr
    798,00 kr
    1 * 500 g
       798,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63221.36
  • Glass bottle for solids
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 2.860,00 kr
    2.860,00 kr
    1 * 2,5 kg
       2.860,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63221.A4