7-Methylindol
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ACTIAS50062G25
Marketsource
Leverandør: ACTIVATE SCIENTIFIC
7-Methylindol
Katalog # ACTIAS50062G25
Leverandør: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS nummer: 933-67-5
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:933-67-5
- Formel:C₉H₉N
- MDL nummer:MFCD00005684
- Molecular Weight:131.18 g/mol
- Kogende Pt:266 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:83 °C
- Tæthed:1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
- :Density: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
- EINECS:213-270-1
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:25 g